Få mere at vide
Paracetamol EP urenhed F (acetaminophen-relateret USP forbindelse F), Mikromol™
Artikelnummer. 18090250
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090250 100 mg
18070560 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.03
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paracetamol EP Urenhed F (Paracetamol-relateret USP forbindelse F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
SMIL Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 139,0269 g/mol