Få mere at vide
Paracetamol EP urenhed E, Mikromol™
Beskrivelse
Paracetamol EP urenhed E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 99-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxyacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone (4-Hydroxyacetophenone), 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxyphenyl)ethanon |
| Vis mere |