Få mere at vide
Paracetamol EP urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051548
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051548 25 mg
17973256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051548 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paracetamol EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
CAS 3964-54-3
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide), N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, Paracetamol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC navn N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 185.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 185,0244 g/mol