missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paracetamol-D4 (Acetaminophen-D4) 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Paracetamol-D4, Acetaminophen-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?