Få mere at vide
Parabanic Acid, TRC
Artikelnummer. 30427367
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427367 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19100010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-89-8
Molekylær formel C3 H2 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 114.06
IUPAC navn imidazolidine-2,4,5-trione
SMIL O=C1NC(=O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parabanic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H2N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h(H2,4,5,6,7,8)
Formel vægt 114.0065