missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

para-Topolin, TRC

Artikelnummer. 30452147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452147 1 mg
30452080 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5403001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80054-30-4
Molekylær formel C12 H11 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 241.25
Synonym 6-(4-Hydroxybenzylamino)purine, p-Topolin, 4-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol, 6-(4-Hydroxybenzylamino)purine, 6-p-Hydroxybenzylaminopurine, 4-[(1H-purin-6-ylamino)methyl]-phenol
IUPAC navn 4-[(7H-purin-6-ylamino)methyl]phenol
SMIL Oc1ccc(CNc2ncnc3nc[nH]c23)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale para-Topolin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-3-1-8(2-4-9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17)
Formel vægt 241.0964
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.