Få mere at vide
Para Red-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Para Red-d4 |
| CAS | 1185235-75-9 |
| Molekylær formel | C16 2H4 H7 N3 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Para Red D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H/b18-17+/i1D,3D,5D,10D |
| SMIL | [2H]c1ccc2c(N=Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuterio-1-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]naphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.3 |
| Formel vægt | 297.1051 |