Få mere at vide
para Red 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309576
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309576 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309576 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15875000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril