missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Para-Naphthol Duloxetine, TRC

Artikelnummer. 30135812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135812 50 mg
30133048 250 mg
30010696 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19186050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 949095-98-1
Molekylær formel C18 H19 N O S
Molekylvægt (g/mol) 297.4146
Synonym 1-Naphthalenol, 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, Para-Naphthol duloxetine, 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn 4-[3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropyl]naphthalen-1-ol
SMIL CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3
Formel vægt 297.1187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.