Learn More
para-Clotrimazole Isomer, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H |
| Formel vægt | 344.108 |
| Procent renhed | >95% |