Få mere at vide
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 352017-71-1 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 680.79 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | PAR-4-AP∣ AY-NH2 |