Få mere at vide
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.93% |
| CAS | 1228078-65-6 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 794.82 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 250 mg/mL (314.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (125.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | PAR-4-AP TFA∣AY-NH2 TFA |