missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paprotrain, MedChemExpress
Beskrivelse
Paprotrain is a cell-permeable inhibitor of the kinesin MKLP-2, inhibits the ATPase activity of MKLP-2 with an IC50 of 1.35 μM and a Ki of 3.36 μM and shows a moderate inhibition activity on DYRK1A with an IC50 of 5.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paprotrain |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 57046-73-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H11N3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (407.70 mM) |
| SMIL | N#C/C(C1=CNC2=CC=CC=C21)=C\C3=CN=CC=C3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?