Få mere at vide
Invitrogen™ Human PAPP-A ELISA Kit
Artikelnummer. 15445093
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15445093
Brand: Invitrogen™ EHPAPPA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige PAPP-A ELISA kvantificerer Hu PAPP-A i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu PAPP-A. Metodens princip The Human PAPP-A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Graviditetsassocieret plasmaprotein-A (PAPP-A, Insulin-like growth factor binding protein-4 protease, PAPP-A-proMBP complex) er et stort heterottetramert glycoprotein på ca. 500 kDa, som først blev opdaget i serum fra gravide kvinder. Hetreotetrameren består af to PAPP-A-underenheder og to proMBP-underenheder. Lave maternelle serumniveauer af PAPP-A i biokemisk screening i første trimester bruges som markør for Downs syndrom (trisomi 21).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q13219
Analyseområde 0,686 til 500 ng/ml
Assay følsomhed 0.6 ng/mL
Kalibreringsområde 0,6 ng/ml til 500 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant alfa-2 mikroglobulin, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), Endostatin, Fibrinogen, FLRG, TGITRNFSF28, Ligglobin, HGP, Ligglobin, HGP, Ligglobin, HGP, Ligglobin IL-17 E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PD-ECGF (Thymidine Phosphorylase), PDGF R alpha, Pepsinogen 2, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA (Serum Amyloid A), Serpin F1-1, DF, DF, T, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, Ubiquitin+1, Vitronectin, VWF
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5069
Gen symbol ASBABP2,DIPLA1,IGFBP-4 ase,PAPA,PAPP-A1,PAPPA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Differentiering
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP11-45A16.1, ASBABP2, DIPLA1, IGFBP-4 ase, PAPA, PAPP-A1, PAPPA
Mål PAPPA
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min