Få mere at vide
Tork Paper Wipes Roll W1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243839 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243839 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243839 Leverandør Tork Leverandørnr. 130100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The 1-ply multipurpose Tork Wiping Paper is ideal for light wiping tasks and hand wiping.
  • Avoid streaky surfaces and lint deposits when cleaning glass with our Tork Wiping Paper.
  • Save time when refilling dispensers, thanks to this high-capacity roll that lasts longer.
  • Effectively tackle light wiping tasks and hand wiping with this multipurpose design.
  • Boost efficiency - use with our Tork Floor or Wall Stand Dispensers for easy one-handed use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Wiping Paper
Længde (engelsk) 1093.61 yd.
Længde (metrisk) 1000 m
Bredde (engelsk) 9.65 in.
Bredde (metrisk) 24.5 cm
Materiale Paper
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Farve Hvid
Emballagemængde 1 Ea.
Ply 1-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001