Få mere at vide
Papir Titan Yellow EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990554 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12990554 6 Pk. 50ml
1 options
Artikelnummer. 12990554 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 221 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 DKK
    1759.33 DKK / Pakke med 50
    Spare 585.67 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Analyt- eller komponentnavne Paper Titan Yellow
Mængde 6 Pk.