Få mere at vide
Brady™ Papir Thermal Transfer Printable Labels
Artikelnummer. 12683785 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
12683785 Hvid
1 options
Artikelnummer. 12683785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 035655
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
View all promotions
På lager
B-408-etiketter kan udskrives med termisk overførsel og er designet til at kunne fjernes efter 30 dage fra pap, rustfrit stål, glas og polypropylen.
  • Ideel til brug i generel etikettering og stregkodning, hvor etiketten skal fjernes eller flyttes.
  • Designet til at kunne fjernes efter 30 dage fra pap, rustfrit stål, glas og polypropylen, når det bruges under omgivende forhold.
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC.
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Brug varenummer IP-R6100 til BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie Label Printer; brug R6100 til en anden printer.
Specifications
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Akryl, Aftagelig
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 1 i H x 2 i W
Størrelse (metrisk) 25.40 mm H x 50.80 mm W
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.086 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 10.94 yd.
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer THT-17-408-3