Få mere at vide
Brady™ 25 mm små kernepapir termiske overførselsetiketter
Artikelnummer. 11528754
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
11528754 Hvid
1 options
Artikelnummer. 11528754 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, papiretiketter til termotransferprintere.
  • Printbare papiretiketter til termotransferprintere.
Tekniske data
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Til brug med (applikation) Lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 13620 Etiketter/æske
Mængde 13,620 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 34.93 mm
Dimensioner (L x B) 31.75 x 57.15 mm
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 31.75 mm
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 57.15 mm
Bredde (metrisk) tape 59.94 mm