Få mere at vide
Papirstivelse iodid EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12960544 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 12960544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 208 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    674.40 DKK / 50ml
    Spare 167.60 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Analyt- eller komponentnavne Paper Starch iodide
Mængde 50 mL