Få mere at vide
Papirstivelse iod EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12940544 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 12940544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 206 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    1759.33 DKK / 50ml
    Spare 430.67 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Analyt- eller komponentnavne Paper Starch iodate
Mængde 50 mL