Få mere at vide
Bochem™ Papir saks
Artikelnummer. 10172601
Skift visning
Længde (metrisk):
225 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10172601 225 mm
1 options
Artikelnummer. 10172601 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4162
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Papirsaks med skarpe, spidse spidser.
  • Skarpe tips
  • Spids ende
Tekniske data
Længde (metrisk) 225 mm
Længde (metrisk) klinge 110 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Skarp-skarp