Få mere at vide
Mettler Toledo™ Papirrulle
Artikelnummer. 12603516
Skift visning
Mængde:
50 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
12603516 50 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 12603516 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 44000253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 DKK
    525.39 DKK / Pakke med 50
    Spare 31.61 DKK
    5% Slukket
På lager
Generer øjeblikkelig dokumentation af resultater. Mettler Toledo™ Papirruller bruges med matrixprintere, der kan fastgøres til en række vægte, vægte og målere. Det lyse hvide papir er 5 cm bredt og giver øjeblikkelige, klare udskrifter til pålidelig registrering.
Mange Mettler Toledo™ vægte, vægte og målere kan monteres direkte på små dot-matrix printere for øjeblikkelig dokumentation af resultater ved brug af et minimum af bordplads. Disse printere bruger sorte blækpatroner og lyse hvide ruller med normalt papir, der er 5 cm brede.
Sæt med 50 papirruller til følgende matrixprintere:
  • LCP-43
  • RS-P42
  • Sprinter
  • LCP-45
  • SQC-14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Bredde (metrisk) 51 mm
Slutte Mat
Til brug med (udstyr) Matrixprintere: LCP-43, RS-P42, Sprinter, LCP-45 og SQC-14
Produkttype Papirrulle
Mængde 50 stk./pakke