Få mere at vide
Brady™ Paper Printer Labels
Artikelnummer. 11797094
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
0.022 mm
Klæbende type:
Rubber, Permanent
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Klæbende type Mængde unitSize
11797094 0.022 mm Rubber, Permanent 100/Pk. Hver
11701785 0.022 mm Rubber, Permanent 1000/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11797094 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114776
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHs compliant to EU directive 2011/65/EU, EC Regulation, No 1907/2006
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Rubber, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Materiale Paper
Print teknologi Thermal Transfer
Til brug med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification, Rating and nameplates
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 25.4 x 50.8 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +50°C
Tykkelse (metrisk) 0.022 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 53.98 mm
Højde (metrisk) 50.8 mm