Få mere at vide
Papir Phenolphtalein EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980484 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12980484 50 mL 50ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12980484 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    1759.33 DKK / 50ml
    Spare 430.67 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Analyt- eller komponentnavne Paper Phenolphtalein
Mængde 50 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein paper. European Pharmacopoeia Ref: 1063704 (RP 151)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i