Få mere at vide
Paper Mercuric Bromide, European Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercuric Bromide Paper. European Pharmacopoeia Ref: 1052101 (RP 118)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P330-Skyl munden.
- P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i