Få mere at vide
Brady™ Papiretiketter til J2000 printer
Artikelnummer. 17190451 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
22,86 mm
25,4 mm
31,75 mm
50,8 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Bredde (metrisk):
22,86 mm
25,40 mm
33,02 mm
40,39 mm
50,80 mm
63,50 mm
69,85 mm
76,20 mm
101,60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 850
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
17190451 12,7 mm 50,80 mm -
17140451 22,86 mm 22,86 mm -
17160451 19,05 mm 25,40 mm -
17170451 15,24 mm 33,02 mm -
17150451 25,4 mm 40,39 mm -
17180451 25,4 mm 50,80 mm -
17100461 31,75 mm 63,50 mm -
17110461 31,75 mm 69,85 mm Pakke med 850
17140461 127 mm 76,20 mm -
17120461 25,4 mm 76,20 mm -
17130461 50,8 mm 76,20 mm -
17170461 50,8 mm 101,60 mm -
17150461 101,6 mm 101,60 mm -
17160461 152,4 mm 101,60 mm Pakke med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17190451 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151124
Forventet forsendelse: 15-12-2026
B-2550 papiretiketmaterialet er tilgængeligt til fuldfarveprint på efterspørgsel i dine lokaler med BradyJet J2000 farvelabelprinter.
  • Til brug med BradyJet J2000 farvelabelprinter
  • Etiketten er en økonomisk løsning til generel mærkning med begrænset levetid
  • Kan bruges til at identificere emballage
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af komponenter og udstyr, identifikation af faciliteter, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1900 Labels/Bag
Mængde 1900 Etiketter/Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0069 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Dimensioner (L x B) 12.70 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,80 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Vægt (metrisk) 878 g
Alternativt varenummer J20-53-2550