Få mere at vide
Brady™ Papiretiketter til J2000 printer
Artikelnummer. 17140451
Skift visning
Længde (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
22,86 mm
25,4 mm
31,75 mm
50,8 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Bredde (metrisk):
22,86 mm
25,40 mm
33,02 mm
40,39 mm
50,80 mm
63,50 mm
69,85 mm
76,20 mm
101,60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 850
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
17140451 22,86 mm 22,86 mm -
17160451 19,05 mm 25,40 mm -
17170451 15,24 mm 33,02 mm -
17150451 25,4 mm 40,39 mm -
17190451 12,7 mm 50,80 mm -
17180451 25,4 mm 50,80 mm -
17100461 31,75 mm 63,50 mm -
17110461 31,75 mm 69,85 mm Pakke med 850
17140461 127 mm 76,20 mm -
17120461 25,4 mm 76,20 mm -
17130461 50,8 mm 76,20 mm -
17170461 50,8 mm 101,60 mm -
17150461 101,6 mm 101,60 mm -
17160461 152,4 mm 101,60 mm Pakke med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17140451 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2550 papiretiketmaterialet er tilgængeligt til fuldfarveprint på efterspørgsel i dine lokaler med BradyJet J2000 farvelabelprinter.
  • Til brug med BradyJet J2000 farvelabelprinter
  • Mærket er en økonomisk løsning til generel mærkning med en begrænset levetid
  • Kan bruges til at identificere emballage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, Facility identification, General identification
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1200 Labels/Bag
Mængde 1200 Etiketter/Rulle
Form Square
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0069 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Dimensioner (L x B) 22.86 x 22.86 mm
Længde (engelsk) 0,9 tommer.
Længde (metrisk) 22,86 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22,86 mm
Højde (engelsk) 0.9 in.
Højde (metrisk) 22.86 mm
Vægt (metrisk) 551 g
Alternativt varenummer J20-164-2550