Få mere at vide
HALYARD™ Papirfilm-sterilisationsruller
Artikelnummer. 30274701 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
30274701 400 mm
30274666 100 mm
30274771 150 mm
30274710 200 mm
18898450 250 mm
30274769 75 mm
18808460 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30274701 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 48556
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Papirfilm-sterilisationsruller muliggør fremstilling af højtydende og holdbare sterile barrieresystemer af netop den længde, du har brug for.
  • Flade spoler (kileforsedlede versioner fås efter behov)
  • Klip til ønsket længde og varmeforsegl bunden for at lave poser med lige de rigtige dimensioner
  • Fremstillet af premium jomfrufiber 68g/m2 papir og flerlags grøntonet transparent film
  • Tredobbelte varmeforseglede skinneforseglinger på de to sider
  • Enestående ren afskalningsevne og høj tætningsstyrke
  • CE-mærket i henhold til Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klasse I
  • Overholder EN ISO 11607-1 og EN 868-5
  • Sterilisationsindikatorer for damp (grøn til lilla) og ethylenoxid (gul til brun), i overensstemmelse med EN ISO 11140-1
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, klasse I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Lukketype Varmeforsegling
Farve Grøn tone
Engangs Engangsbrug
Materiale Medicinsk kvalitetspapir, polyester/polypropylenfilm
Sterilitet Ikke-steril
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Tætningstemperaturområde 160 °C til 190 °C
Steriliseringsmetode Damp, ETO
Længde (engelsk) 7.8 in.
Bredde (engelsk) 15.7 in.
Produkttype Steriliseringsspole
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.