Få mere at vide
Benchmark Scientific™ Papir til BioClave Autoclave Printer
Artikelnummer. 17944422
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BioClave Autoklave Printer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17944422 BioClave Autoklave Printer
1 options
Artikelnummer. 17944422 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. B4000PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 DKK
    319.21 DKK / Pakke med 3
    Spare 78.79 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Udskiftningspapir til BioClave Autoclave printeren. Tre 50 fods ruller.
  • Udskiftningspapir til BioClave Printer
  • 3 ruller, 50 fod hver
Tekniske data
Til brug med (applikation) Udskiftningsprinterpapir
Til brug med (udstyr) BioClave Autoklave Printer
Model- BioClave
Produkttype Printer papir
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.23 kg