Få mere at vide
Papaverine, TRC
Artikelnummer. 30135424
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135424 500 mg
17921945 100 mg
17900595 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP190503500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-74-2
Molekylær formel C20 H21 N O4
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Synonym Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
IUPAC navn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin
SMIL COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Papaverine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Formel vægt 339.1471
Procent renhed >95%