Få mere at vide
Papaverin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463873
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463873 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463873 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1225.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Papaverine Hydrochloride
CAS 61-25-6
Analyt- eller komponentnavne Papaverine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Papaverine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl-, hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzylisoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride, Artegodan, Cardiospan, Cardoverina, Cepaverin, Cerebid, Cerespan, Dispamil, Drapavel, Dynovas, Myobid, Optenyl, Pameion, Panergon, Papavarine chlorhydrate, Papaverinium chloride, Papaversan, Paptial TR, Pavabid, Pavacap, Pavacen, Pavadel, Pavagen, Pavakey, Pavased, Paveron, Ro-Papav, Spasmo Nit, Therapav, Vasal, Vasorin, Vasospan, Noscapine Hydrochloride Hydrate Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC navn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 375.85
Mængde 10 mg
Formel vægt 375,1237 g/mol