Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Papaverine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 226,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 21, 222 |
| Merck Index | 15, 7122 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether |
| Vis mere |