Få mere at vide
Papaverine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Papaverine-d3 |
| CAS | 113718-66-4 |
| Molekylær formel | C20 2H3 H18 N O4 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H/i4D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1cc2c(Cc3ccc(OC)c(OC)c3)nccc2cc1OC |
| IUPAC navn | 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-(trideuteriomethoxy)isoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.86 |
| Formel vægt | 378.1426 |