Få mere at vide
Papaverin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315940
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315940 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315940 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15845500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Papaverine
CAS 58-74-2
Analyt- eller komponentnavne Papaverine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
SMIL COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC navn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 339,1471 g/mol