Få mere at vide
Papaverin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Papaverine |
| CAS | 58-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Papaverine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C20 H21 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC navn | 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin |
| Vis mere |