Få mere at vide
Papaveraldine, TRC
Artikelnummer. 30011477
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011477 10 mg
30003839 1 g
30008823 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19040010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 522-57-6
Molekylær formel C20 H19 N O5
Molekylvægt (g/mol) 353.3
Synonym NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
IUPAC navn (6,7-dimethoxyisoquinolin-1-yl)-(3,4-dimethoxyphenyl)methanon
SMIL COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Papaveraldine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Formel vægt 353.3686