Få mere at vide
Papaveraldine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Papaveraldine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3 |
| Formel vægt | 353.3686 |