Få mere at vide
Epredia™ Papanicolaou OG-6 og modificerede OG pletter
Artikelnummer. p-4530219 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Type:
OG-6 Papanicolaou bejdse
Pakningsstørrelse:
3.79 L
Artikelnummer. 10444340
Brand: Epredia™ 75211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farv gynækologiske prøver med Epredia™ Papanicolaou Stain OGs.
  • OG-6 farver de keratiniserede områder af cellen
  • Modificeret OG er en Gill-modifikation, der minimerer nedbør og reducerer farvningstiden
  • Brug OG-6 med EA-36 eller EA-50 ved farvning af gynækologiske prøver
  • Brug modificeret OG med EA-65 til farvning af ikke-gynækologiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type OG-6 Papanicolaou bejdse
Mængde 1 gal.