Få mere at vide
Epredia™ Papanicolaou EA pletter
Artikelnummer. p-4530217 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Type:
EA-50 Papanicolaou-farve
EA-65 Papanicolaou bejdse
Pakningsstørrelse:
3.79 L
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10464340
Brand: Epredia™ 75511
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Styr farvenuancerne og intensiteten af dit arbejde med Epredia™ Papanicolaou Stain EAs, anvendelig til både gynækologisk og ikke-gynækologisk farvning.
  • EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
  • EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
  • Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EA-50 Papanicolaou-farve
Varebeskrivelse EA-50; 3.79L (1 Gal.)
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Papanicolaou Stain EA-50
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf