Få mere at vide
Epredia™ Papanicolaou EA pletter
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
Type:
EA-50 Papanicolaou-farve
EA-65 Papanicolaou bejdse
Pakningsstørrelse:
3.79 L
Hver
Beskrivelse
- EA-36 and EA-50 are used in conjunction with OG-6 for gynecological staining.
- EA-65 is used with OG-6 for non-gynecological staining.
- Modified EA is a Gill modification that minimizes precipitation, reduces staining time, and does not contain Bismarck Brown.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | EA-50 Papanicolaou-farve |
| Varebeskrivelse | EA-50; 3.79L (1 Gal.) |
| Mængde | 1 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Papanicolaou Stain EA-50
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H370-Forårsager organskader.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P235-Opbevares køligt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf