Få mere at vide
Papain (teknisk grad), TRC
Artikelnummer. 30007416
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30007416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30007416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP190450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Papain
CAS 9001-73-4
Molekylær formel C9H14N4O3
Mængde 100 mg
Synonym Adolph's Meat Tenderizer, Arbuz, Caroid, Collupulin, Collupulin L, Cristalase;
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
SMIL O=C(CCC(NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 226.23