Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica Papaya Latex
Artikelnummer. 15404369
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404369 25 mg 25mg
15414369 100 mg 100mg
15494359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61875.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.70 DKK
    606.65 DKK / 25mg
    Spare 143.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
En cysteinprotease; nedbryder den intercellulære matrix af brusk | CAS: 9001-73-423 kd g/mol
Papain, fra papaya latex, er blevet brugt til at fordøje glatte muskelceller i halspulsåren. Papain bruges til at dissekere opløsninger. Det bruges til at producere Fab-fragmenter af antistoffer. Det bruges til celledissociation, da det har vist sig at være mere effektivt og mindre skadeligt med visse væv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9001-73-4
Synonym EC 3.4.22.2
Tekniske data
Til brug med (applikation) En cysteinprotease; nedbryder intercellulær matrix af brusk
Molekylvægt (g/mol) 23 kd
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Lyofiliseret pulver, 23 kDa
Mængde 25 mg
Produkttype Protease
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Papain, Carica Papaya Latex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain