Få mere at vide
MedChemExpress Papain
Artikelnummer. 16489206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489206 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489206 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1645
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family, which is used in food, pharmaceutical, textile, and cosmetic industries.
Tekniske data
CAS 9001-73-4
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Produkttype Natural Products
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic)