Få mere at vide
Pantothenic Acid (Technical Grade, Contains Lactone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Pantothenic acid |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 219.1107 |