Få mere at vide
(+)-Pantothenic Acid Calcium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10467070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467070 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10467070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0295/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
CAS 137-08-6
Farve White
pH 6.8 to 8.0
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel C18H32CaN2O10
MDL nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC navn calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 476.54
PubChem CID 131847364
Formel vægt 476.52g/mol
Emballage Plastic powder jar
Tæthed Vapor Density: 16.4