missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pantoprazole Sulfone N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pantoprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 953787-55-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H15 F2 N3 O6 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pantoprazole Sulphone N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O6S/c1-25-13-5-6-21(22)12(14(13)26-2)8-28(23,24)16-19-10-4-3-9(27-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| IUPAC navn | 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?