missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pantoprazole Sulfide N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30424476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424476 25 mg
30416054 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP18303025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 953787-51-4
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 383.37
Synonym Pantoprazole Sulphide N-Oxide
IUPAC navn 6-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
SMIL COc1cc[n+]([O-])c(CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pantoprazole Sulfide N-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-21(22)12(14(13)24-2)8-26-16-19-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 383.0751
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.