Få mere at vide
Pantoprazol natriumsalthydrat
Artikelnummer. 15557539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15557539 5 g 5g
15547539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557539 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460870050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 718635-09-7 | C16H14F2N3NaO4S | 405,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 718635-09-7
Molekylær formel C16H14F2N3NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 405.35
MDL nummer MFCD08704580
InChI nøgle YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYNA-N
Synonym pantoprazole sodium, pantoprazole sodium hydrate, pantozol hydrate, protonix hydrate, c16h14f2n3nao4s.h2o, sodium pantoprazole 1-hydrate, pantoprazole sodium hydrate hplc, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxypyridin-2-yl methanesulfinyl-1-sodio-1,3-benzodiazole hydrate, 5-difluoromethoxy-2-3,4-dimethoxy-2-pyridinyl methyl sulfinyl-1h-benzimidazole sodium salt hydrate
PubChem CID 23684923
IUPAC navn natrium;5-(difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-id;hydrat
SMIL [Na+].COC1=C(OC)C(CS(=O)C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3[N-]2)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole sodium salt hydrate
Smeltepunkt 151,0 °C til 155,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (1% i vand) Klar løsning
Formel vægt 405.35
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pantoprazole sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.