Få mere at vide
Pantoprazol natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 17911676
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911676 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pantoprazolnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Analyt- eller komponentnavne Pantoprazole sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
InChI formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
IUPAC navn natrium; 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvægt (g/mol) 405.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 405,0571 g/mol