Få mere at vide
Pantoprazol N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30133077
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133077 50 mg
30005169 25 mg
17955015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP18301050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953787-60-5
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 399.37
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 399.07
Procent renhed >95%