Få mere at vide
Pantoprazol N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912906
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912906 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pantoprazol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole N-Oxide
CAS 953787-60-5
Analyt- eller komponentnavne Pantoprazole N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxy-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 399.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 399,07 g/mol